Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
(2-Bromophenyl)acetonitrile ≥97%

(2-Bromophenyl)acetonitrile ≥97%

Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo A17548.06
Tossico
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
(2-Bromophenyl)acetonitrile ≥97%
Codice catalogo A17548.06
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  19472-74-3
(2-Bromophenyl)acetonitrile ≥97%
(2-Bromophenyl)acetonitrile ≥97%

Glass bottle for solids, 5 g

Numero CAS:  19472-74-3
Price
SFr. 72.30
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents

Purity: 97% CAS No.: 19472-74-3 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.5696 Odour: Pungent Melting Point: 19° Boiling Point: 252° Beilstein Reference: 2043684 UN No.: 1694 MDL No.: MFCD00001896

Sinonimi:  2-Bromobenzyl cyanide
  • Numero CAS:19472-74-3
  • Formula:C₈H₆BrN
  • Numero MDL:MFCD00001896
  • Molecular Weight:196.05 g/mol
  • Punto di ebollizione:252 °C
  • Punto di fusione:19 °C
  • Densità:1,510
  • Punto di infiammabilità:113 °C (235 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:243-091-4
  • ADR:6.1,I
  •  :Density: 1.51 g/cm³ (20 °C)
  • UN:1694
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    5 g

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.