Orders LinkContactUsLinkComponent
Acrilamide ≥98%
Acrilamide ≥98%
Glass bottle for solids, 2.500 g
Codice catalogo A17157.0E
Tossico
Salute
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Acrilamide ≥98%
Codice catalogo A17157.0E
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  79-06-1
Acrilamide ≥98%
Acrilamide ≥98%
Glass bottle for solids, 2.500 g
Numero CAS:  79-06-1
Price
SFr. 230.00
Log in per disponibilità
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 79-06-1 Molecular Formula: CH2=CHCONH2 Formula Weight: 71.08 Flash Point: 138°(280°F) Odour: Odourless Boiling Point: 125°/25mm Beilstein Reference: 605349 Merck Reference: 14,129 UN No.: 2074 MDL No.: MFCD00008032
Sinonimi:  Prop-2-enamide
  • Numero CAS:79-06-1
  • Formula:C₃H₅NO
  • Numero MDL:MFCD00008032
  • Molecular Weight:71.08 g/mol
  • IndexMerck:14,129
  • Punto di ebollizione:125 °C (25 mmHg)
  • Punto di fusione:82…85 °C
  • Densità:1,322
  • Punto di infiammabilità:138 °C (280 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:201-173-7
  • UN:2074
  • ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    2.500 g
Specifiche