Bromocresolo
Glass bottle for solids, 25 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Bromocresolo
Codice catalogo A17090.14
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 76-60-8
Vai a
Product Details & Documents
CAS No.: 76-60-8 Molecular Formula: C21H14Br4O5S Formula Weight: 698.02 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 372527 Merck Reference: 14,1386 MDL No.: MFCD00005874
Sinonimi: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- Numero CAS:76-60-8
- Formula:C₂₁H₁₄Br₄O₅S
- Numero MDL:MFCD00005874
- Molecular Weight:698.02 g/mol
- IndexMerck:14,1386
- Punto di fusione:∼ 225 °C (dec.)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-972-8
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g