Orders LinkContactUsLinkComponent
Bromocresolo
Bromocresolo
Bottiglia di vetro, 5 g
Codice catalogo A17090.06
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Bromocresolo
Codice catalogo A17090.06
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  76-60-8
Bromocresolo
Bromocresolo
Bottiglia di vetro, 5 g
Numero CAS:  76-60-8
Price
SFr. 68.40
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
CAS No.: 76-60-8 Molecular Formula: C21H14Br4O5S Formula Weight: 698.02 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 372527 Merck Reference: 14,1386 MDL No.: MFCD00005874
Sinonimi:  3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • Numero CAS:76-60-8
  • Formula:C₂₁H₁₄Br₄O₅S
  • Numero MDL:MFCD00005874
  • Molecular Weight:698.02 g/mol
  • IndexMerck:14,1386
  • Punto di fusione:∼ 225 °C (dec.)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-972-8
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    5 g