Glicerina ≥99%
bottiglia in vetro, 2.500 mL
Codice catalogo A16205.0F
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Glicerina ≥99%
Codice catalogo A16205.0F
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 56-81-5
Vai a
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 56-81-5 Molecular Formula: C3H8O3 Formula Weight: 92.09 Flash Point: 160°(320°F) Physical Form: Viscous liquid Density: 1.260 Refractive Index: 1.4740 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: 18° Boiling Point: 182°/20mm Beilstein Reference: 635685 Merck Reference: 14,4484 MDL No.: MFCD00004722
Sinonimi: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
- Numero CAS:56-81-5
- Formula:HOCH₂CH(OH)CH₂OH
- Numero MDL:MFCD00004722
- Molecular Weight:92.09 g/mol
- IndexMerck:14,4484
- Punto di ebollizione:182 °C (20 mmHg)
- Punto di fusione:18 °C
- Densità:1,260
- Punto di infiammabilità:160 °C (320 °F)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-289-5
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:2.500 mL
- Cat. No.:A16205.0F
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating)



