Glicerina ≥99%
bottiglia in vetro, 10.000 mL
Codice catalogo A16205.0D
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Glicerina ≥99%
Codice catalogo A16205.0D
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 56-81-5
Vai a
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 56-81-5 Molecular Formula: C3H8O3 Formula Weight: 92.09 Flash Point: 160°(320°F) Physical Form: Viscous liquid Density: 1.260 Refractive Index: 1.4740 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: 18° Boiling Point: 182°/20mm Beilstein Reference: 635685 Merck Reference: 14,4484 MDL No.: MFCD00004722
Sinonimi: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
- Numero CAS:56-81-5
- Formula:HOCH₂CH(OH)CH₂OH
- Numero MDL:MFCD00004722
- Molecular Weight:92.09 g/mol
- IndexMerck:14,4484
- Punto di ebollizione:182 °C (20 mmHg)
- Punto di fusione:18 °C
- Densità:1,260
- Punto di infiammabilità:160 °C (320 °F)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-289-5
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:10.000 mL
- Cat. No.:A16205.0D
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating)
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



