Orders LinkContactUsLinkComponent
PIPES ≥98%
PIPES ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo A16090.14
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
PIPES ≥98%
Codice catalogo A16090.14
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  5625-37-6
PIPES ≥98%
PIPES ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
Numero CAS:  5625-37-6
Price
SFr. 67.50
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 5625-37-6 Molecular Formula: C8H18N2O6S2 Formula Weight: 302.37 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 817713 Merck Reference: 14,7479 MDL No.: MFCD00006159
Sinonimi:  Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
  • Numero CAS:5625-37-6
  • Formula:C₈H₁₈N₂O₆S₂
  • Numero MDL:MFCD00006159
  • Molecular Weight:302.37 g/mol
  • IndexMerck:14,7479
  • Punto di ebollizione:499 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:>300 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:227-057-6
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g