Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Methoxybenzonitrile ≥99%
4-Methoxybenzonitrile ≥99%
Bottiglia di vetro, 100 g
Codice catalogo A15945.22
Tossico
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
4-Methoxybenzonitrile ≥99%
Codice catalogo A15945.22
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  874-90-8
4-Methoxybenzonitrile ≥99%
4-Methoxybenzonitrile ≥99%
Bottiglia di vetro, 100 g
Numero CAS:  874-90-8
Price
SFr. 469.00
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 874-90-8 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Odour: Almond-like Melting Point: 57-61° Boiling Point: 256-257° Beilstein Reference: 508117 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001818
Sinonimi:  4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
  • Numero CAS:874-90-8
  • Formula:C₈H₇NO
  • Numero MDL:MFCD00001818
  • Molecular Weight:133.15 g/mol
  • Punto di ebollizione:256…257 °C
  • Punto di fusione:57…61 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:212-871-6
  • UN:3439
  • ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    100 g