Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Dimetile ossalato ≥99%

Bottiglia di vetro, 500 g
Codice catalogo A15359.36
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Dimetile ossalato ≥99%
Codice catalogo A15359.36
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  553-90-2
Dimetile ossalato ≥99%
Dimetile ossalato ≥99%

Bottiglia di vetro, 500 g

Numero CAS:  553-90-2
Price
201.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 553-90-2 Molecular Formula: C4H6O4 Formula Weight: 118.09 Flash Point: 75°(167°F) Melting Point: 50-54° Boiling Point: 162-163° Beilstein Reference: 1071744 Merck Reference: 14,6106 MDL No.: MFCD00008442

Sinonimi:  Oxalic acid dimethyl ester
  • Numero CAS:553-90-2
  • Formula:C₄H₆O₄
  • Numero MDL:MFCD00008442
  • Molecular Weight:118.09 g/mol
  • IndexMerck:14,6106
  • Punto di ebollizione:162…163 °C
  • Punto di fusione:50…54 °C
  • Densità:1,148
  • Punto di infiammabilità:75 °C (167 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:209-053-6
  • UN:3261
  • ADR:8,III
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    500 g

Specifiche