Orders LinkContactUsLinkComponent
3,5-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
3,5-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Bottiglia di vetro, 1 g
Codice catalogo A15338.03
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
3,5-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Codice catalogo A15338.03
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  26153-38-8
3,5-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
3,5-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Bottiglia di vetro, 1 g
Numero CAS:  26153-38-8
Price
SFr. 105.00
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 26153-38-8 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Beilstein Reference: 1930147 MDL No.: MFCD00016611
  • Numero CAS:26153-38-8
  • Formula:C₇H₆O₃
  • Numero MDL:MFCD00016611
  • Molecular Weight:138.12 g/mol
  • Punto di fusione:158…161 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:247-479-4
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1 g
Specifiche