Orders LinkContactUsLinkComponent
Bicina ≥99%
Bottiglia di vetro, 1.000 g
Codice catalogo A14957.0B
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Bicina ≥99%
Codice catalogo A14957.0B
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  150-25-4
Bicina ≥99%
Bicina ≥99%
Bottiglia di vetro, 1.000 g
Numero CAS:  150-25-4
Price
SFr. 899.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 150-25-4 Molecular Formula: C6H13NO4 Formula Weight: 163.17 pH: 4-5 Melting Point: ca 191° dec. Beilstein Reference: 1769362 Merck Reference: 14,1201 MDL No.: MFCD00004295
Good's buffers
Sinonimi:  2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
  • Numero CAS:150-25-4
  • Formula:C₆H₁₃NO₄
  • Numero MDL:MFCD00004295
  • Molecular Weight:163.17 g/mol
  • IndexMerck:14,1201
  • Punto di fusione:∼ 191 °C (dec.)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:205-755-1
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1.000 g
Specifiche