Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Triphosgene ≥98%

Bottiglia di vetro, 5 g
Codice catalogo A14932.06
Tossico
Corrosivo
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Triphosgene ≥98%
Codice catalogo A14932.06
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  32315-10-9
Triphosgene ≥98%
Triphosgene ≥98%

Bottiglia di vetro, 5 g

Numero CAS:  32315-10-9
Price
66.60 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 32315-10-9 Molecular Formula: C3Cl6O3 Formula Weight: 296.75 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 77-91° Boiling Point: 203-206° Beilstein Reference: 1787583 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00062848

Sinonimi:  Bis(trichloromethyl) carbonate
  • Numero CAS:32315-10-9
  • Formula:C₃Cl₆O₃
  • Numero MDL:MFCD00062848
  • Molecular Weight:296.75 g/mol
  • Punto di ebollizione:203…206 °C
  • Punto di fusione:77…91 °C
  • Densità:1,600
  • EINECS:250-986-3
  • UN:2928
  • ADR:6.1,II
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    5 g

Specifiche