Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Timolo ≥98%

Timolo ≥98%

250 g
Codice catalogo A14563.30
Corrosivo
Irritante
Ambiente
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Timolo ≥98%
Codice catalogo A14563.30
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  89-83-8
Timolo ≥98%
Timolo ≥98%

250 g

Numero CAS:  89-83-8
Price
SFr. 106.00
Log in per disponibilità
1 * 250 g
Product Details & Documents

Purity: 98+% CAS No.: 89-83-8 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Flash Point: 102°(215°F) pH: 5-7 Melting Point: 49-52° Boiling Point: 231-233° Beilstein Reference: 1907135 Merck Reference: 14,9399 UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002309

Sinonimi:  4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
  • Numero CAS:89-83-8
  • Formula:2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
  • Numero MDL:MFCD00002309
  • Molecular Weight:150.22 g/mol
  • IndexMerck:14,9399
  • Punto di ebollizione:231…233 °C
  • Punto di fusione:49…52 °C
  • Densità:0,970
  • Punto di infiammabilità:102 °C (215 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:201-944-8
  • UN:2430
  • ADR:8,III
Specifiche

Specifiche

  • Conf:
    250 g

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.