Orders LinkContactUsLinkComponent
(±)-Linalolo ≥97%
(±)-Linalolo ≥97%
Glass bottle, 500 mL
Codice catalogo A14424.AP
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
(±)-Linalolo ≥97%
Codice catalogo A14424.AP
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  78-70-6
(±)-Linalolo ≥97%
(±)-Linalolo ≥97%
Glass bottle, 500 mL
Numero CAS:  78-70-6
Price
SFr. 217.00
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 78-70-6 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Flash Point: 76°(168°F) Physical Form: Liquid Density: 0.865 Refractive Index: 1.4620 Appearance: Colourless Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 1721488 Merck Reference: 14,5495 MDL No.: MFCD00008906
Sinonimi:  (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
  • Numero CAS:78-70-6
  • Formula:C₁₀H₁₈O
  • Numero MDL:MFCD00008906
  • Molecular Weight:154.25 g/mol
  • IndexMerck:14,5495
  • Punto di ebollizione:199…200 °C
  • Densità:0,865
  • Punto di infiammabilità:76 °C (168 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:201-134-4
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle
  • Conf:
    500 mL