Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Biotina ≥98%
D(+)-Biotina ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo A14207.14
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
D(+)-Biotina ≥98%
Codice catalogo A14207.14
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  58-85-5
D(+)-Biotina ≥98%
D(+)-Biotina ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
Numero CAS:  58-85-5
Price
SFr. 1’590.00
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 58-85-5 Molecular Formula: C10H16N2O3S Formula Weight: 244.32 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 224-226° Beilstein Reference: 86838 Merck Reference: 14,1231 Optical Rotation: +91° (c=1 in 0.1N NaOH) MDL No.: MFCD00005541
Essential vitamin that is important for amino acid and energy metabolism
Sinonimi:  Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
  • Numero CAS:58-85-5
  • Formula:C₁₀H₁₆N₂O₃S
  • Numero MDL:MFCD00005541
  • Molecular Weight:244.31 g/mol
  • IndexMerck:14,1231
  • Punto di fusione:224…226 °C
  • Densità:1,41 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:200-399-3
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g