Orders LinkContactUsLinkComponent
1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥97%
Glass bottle for solids, 1.000 g
Codice catalogo A14189.0B
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥97%
Codice catalogo A14189.0B
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  62147-49-3
1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥97%
1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥97%
Glass bottle for solids, 1.000 g
Numero CAS:  62147-49-3
Price
SFr. 564.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 g
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 62147-49-3 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 75-82° Beilstein Reference: 112910 Merck Reference: 14,3182 MDL No.: MFCD00051019
Sinonimi:  2,5-Dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol
  • Numero CAS:62147-49-3
  • Formula:C₆H₁₂O₆
  • Numero MDL:MFCD00051019
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • IndexMerck:14,3182
  • Punto di fusione:∼ 75…82 °C
  • EINECS:612-947-2
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    1.000 g
Specifiche