Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Decanone ≥97%
2-Decanone ≥97%
Bottiglia di vetro, 5 g
Codice catalogo A14145.06
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
2-Decanone ≥97%
Codice catalogo A14145.06
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  693-54-9
2-Decanone ≥97%
2-Decanone ≥97%
Bottiglia di vetro, 5 g
Numero CAS:  693-54-9
Price
SFr. 49.30
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 693-54-9 Molecular Formula: CH3(CH2)7COCH3 Formula Weight: 156.27 Flash Point: 86°(187°F) Refractive Index: 1.4250 Melting Point: 3° Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 1747463 MDL No.: MFCD00009571
Sinonimi:  Decan-2-one
  • Numero CAS:693-54-9
  • Formula:C₁₀H₂₀O
  • Numero MDL:MFCD00009571
  • Molecular Weight:156.27 g/mol
  • Punto di ebollizione:210…212 °C
  • Punto di fusione:3 °C
  • Densità:0,824
  • Punto di infiammabilità:86 °C (187 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:211-752-6
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    5 g
Specifiche