Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Nitrobenzaldehyde ≥99%

3-Nitrobenzaldehyde ≥99%

Bottiglia di vetro, 500 g
Codice catalogo A13594.36
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
3-Nitrobenzaldehyde ≥99%
Codice catalogo A13594.36
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  99-61-6
3-Nitrobenzaldehyde ≥99%
3-Nitrobenzaldehyde ≥99%

Bottiglia di vetro, 500 g

Numero CAS:  99-61-6
Price
SFr. 179.00
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 99-61-6 Molecular Formula: C7H5NO3 Formula Weight: 151.12 Melting Point: 57-59° Boiling Point: 164°/23mm Merck Reference: 14,6587 MDL No.: MFCD00007249

  • Numero CAS:99-61-6
  • Formula:C₇H₅NO₃
  • Numero MDL:MFCD00007249
  • Molecular Weight:151.12 g/mol
  • IndexMerck:14,6587
  • Punto di ebollizione:164 °C (23 mmHg)
  • Punto di fusione:57…59 °C
  • Densità:1,481 g/cm³ (0 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:202-772-6
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    500 g

Specifiche