Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Nitrobenzaldehyde ≥99%

3-Nitrobenzaldehyde ≥99%

Bottiglia di vetro, 1.000 g
Codice catalogo A13594.0B
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
3-Nitrobenzaldehyde ≥99%
Codice catalogo A13594.0B
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  99-61-6
3-Nitrobenzaldehyde ≥99%
3-Nitrobenzaldehyde ≥99%

Bottiglia di vetro, 1.000 g

Numero CAS:  99-61-6
Price
SFr. 351.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 99-61-6 Molecular Formula: C7H5NO3 Formula Weight: 151.12 Melting Point: 57-59° Boiling Point: 164°/23mm Merck Reference: 14,6587 MDL No.: MFCD00007249

  • Numero CAS:99-61-6
  • Formula:C₇H₅NO₃
  • Numero MDL:MFCD00007249
  • Molecular Weight:151.12 g/mol
  • IndexMerck:14,6587
  • Punto di ebollizione:164 °C (23 mmHg)
  • Punto di fusione:57…59 °C
  • Densità:1,481 g/cm³ (0 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:202-772-6
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1.000 g

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.