Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Bromopyridine ≥99%
2-Bromopyridine ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
Codice catalogo A13241.36
Tossico
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
2-Bromopyridine ≥99%
Codice catalogo A13241.36
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  109-04-6
2-Bromopyridine ≥99%
2-Bromopyridine ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
Numero CAS:  109-04-6
Price
SFr. 553.00
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 109-04-6 Molecular Formula: C5H4BrN Formula Weight: 158.00 Flash Point: 97°(207°F) Refractive Index: 1.5720 Odour: Characteristic Boiling Point: 192-194° Beilstein Reference: 105789 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00006219
  • Numero CAS:109-04-6
  • Formula:C₅H₄BrN
  • Numero MDL:MFCD00006219
  • Molecular Weight:158 g/mol
  • Punto di ebollizione:192…194 °C
  • Punto di fusione:–40,1 °C
  • Densità:1,625
  • Punto di infiammabilità:97 °C (207 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:203-641-6
  • UN:2810
  • ADR:6.1,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    500 g
Specifiche