Glicerina
6 L
Codice catalogo GRBU2006.1006
Marketsource
Nome del fornitore: GERBU BIOCHEMICALS
Glicerina
Codice catalogo GRBU2006.1006
Nome del fornitore: GERBU BIOCHEMICALS
Marketsource
Numero CAS: 56-81-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
- Numero CAS:56-81-5
- Formula:HOCH₂CH(OH)CH₂OH
- Numero MDL:MFCD00004722
- Molecular Weight:92.09 g/mol
- IndexMerck:13,04497
- Punto di ebollizione:290 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:18,6 °C
- Densità:1,26 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:177 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-289-5
Specifiche
Specifiche
- Conf:6 L
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



