Orders LinkContactUsLinkComponent
Glicerina
Glicerina
bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo GRBU2006.0001
Marketsource
Nome del fornitore:   GERBU BIOCHEMICALS
Glicerina
Codice catalogo GRBU2006.0001
Nome del fornitore:  GERBU BIOCHEMICALS
Marketsource
Numero CAS:  56-81-5
Glicerina
Glicerina
bottiglia in vetro, 1 L
Numero CAS:  56-81-5
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents
Sinonimi:  1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
  • Numero CAS:56-81-5
  • Formula:HOCH₂CH(OH)CH₂OH
  • Numero MDL:MFCD00004722
  • Molecular Weight:92.09 g/mol
  • IndexMerck:13,04497
  • Punto di ebollizione:290 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:18,6 °C
  • Densità:1,26 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:177 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-289-5
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L