Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dimidio bromuro 95%

Dimidio bromuro 95%

Bottiglia di vetro, 1 g
Codice catalogo B24818.03
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Dimidio bromuro 95%
Codice catalogo B24818.03
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  518-67-2
Dimidio bromuro 95%
Dimidio bromuro 95%

Bottiglia di vetro, 1 g

Numero CAS:  518-67-2
Price
SFr. 380.00
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents

Purity: 95% CAS No.: 518-67-2 Molecular Formula: C20H18BrN3 Formula Weight: 380.31 Melting Point: 230° dec. MDL No.: MFCD00011757

Sinonimi:  2,7-Diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide
  • Numero CAS:518-67-2
  • Formula:C₂₀H₁₈BrN₃
  • Numero MDL:MFCD00011757
  • Molecular Weight:380.29 g/mol
  • Punto di fusione:230 °C (dec.)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:208-256-7
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1 g

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.