Orders LinkContactUsLinkComponent
Acido borico
Acido borico
Bottiglia di vetro, 1 kg
Codice catalogo GRBU1115.1000
Salute
Marketsource
Nome del fornitore:   GERBU BIOCHEMICALS
Acido borico
Codice catalogo GRBU1115.1000
Nome del fornitore:  GERBU BIOCHEMICALS
Marketsource
Numero CAS:  10043-35-3
Acido borico
Acido borico
Bottiglia di vetro, 1 kg
Numero CAS:  10043-35-3
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
  • Numero CAS:10043-35-3
  • Formula:B(OH)₃
  • Numero MDL:MFCD00011337
  • Molecular Weight:61.83 g/mol
  • IndexMerck:13,01326
  • Punto di ebollizione:185 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:160 °C
  • Densità:1,44 g/cm³ (25 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:233-139-2
  • REACH:01-2119486683-25
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1 kg