Orders LinkContactUsLinkComponent
Daidzein ≥97%
Daidzein ≥97%
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo B22877.06
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Daidzein ≥97%
Codice catalogo B22877.06
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  486-66-8
Daidzein ≥97%
Daidzein ≥97%
Glass bottle for solids, 5 g
Numero CAS:  486-66-8
Price
SFr. 395.00
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 486-66-8 Molecular Formula: C15H10O4 Formula Weight: 254.24 Melting Point: 328-332° dec. Beilstein Reference: 231523 Merck Reference: 14,2801 MDL No.: MFCD00016954
Sinonimi:  Daidzeol, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',7-Dihydroxyisoflavone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
  • Numero CAS:486-66-8
  • Formula:C₁₅H₁₀O₄
  • Numero MDL:MFCD00016954
  • Molecular Weight:254.24 g/mol
  • IndexMerck:14,2801
  • Punto di ebollizione:513 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:328…332 °C (dec.)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:207-635-4
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    5 g