Orders LinkContactUsLinkComponent
Digoxin 96%
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo B21902.14
Tossico
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Digoxin 96%
Codice catalogo B21902.14
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  20830-75-5
Digoxin 96%
Digoxin 96%
Glass bottle for solids, 25 g
Numero CAS:  20830-75-5
Price
3 160.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 96% CAS No.: 20830-75-5 Molecular Formula: C41H64O14 Formula Weight: 780.95 Melting Point: ca 250° dec. Merck Reference: 14,3167 MDL No.: MFCD00003674
  • Numero CAS:20830-75-5
  • Formula:C₄₁H₆₄O₁₄
  • Numero MDL:MFCD00003674
  • Molecular Weight:780.95 g/mol
  • IndexMerck:14,3167
  • Punto di fusione:∼ 250 °C (dec.)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:244-068-1
  • UN:2811
  • ADR:6.1,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g
Specifiche