Blu Timolo
Glass bottle for solids, 50 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Blu Timolo
Codice catalogo B21370.18
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 76-61-9
Vai a
Product Details & Documents
CAS No.: 76-61-9 Molecular Formula: C27H30O5S Formula Weight: 466.60 Melting Point: 223° dec. Merck Reference: 14,9400 MDL No.: MFCD00005869
Sinonimi: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- Numero CAS:76-61-9
- Formula:C₂₇H₃₀O₅S
- Numero MDL:MFCD00005869
- Molecular Weight:466.6 g/mol
- IndexMerck:14,9400
- Punto di fusione:223 °C (dec.)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-973-3
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:50 g