Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Aspartic acid ≥99%
D-(-)-Aspartic acid ≥99%
Bottiglia di vetro, 25 g
Codice catalogo B21184.14
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
D-(-)-Aspartic acid ≥99%
Codice catalogo B21184.14
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  1783-96-6
D-(-)-Aspartic acid ≥99%
D-(-)-Aspartic acid ≥99%
Bottiglia di vetro, 25 g
Numero CAS:  1783-96-6
Price
SFr. 167.00
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 1783-96-6 Molecular Formula: C4H7NO4 Formula Weight: 133.10 Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 1723529 Merck Reference: 14,840 Optical Rotation: -25° (c=1 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00063081
Sinonimi:  D-Aminosuccinic acid, D(-)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (R)-(-)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (R)-(-)-Aspartic acid, (R)-()-Aminosuccinic acid, (R)-Aminosuccinic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid, D-Asparaginic acid, D-Aspartic acid, H-D-Asp-OH
  • Numero CAS:1783-96-6
  • Formula:C₄H₇NO₄
  • Numero MDL:MFCD00063081
  • Molecular Weight:133.1 g/mol
  • IndexMerck:14,840
  • Punto di fusione:>300 °C (dec.)
  • Densità:1,66
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:217-234-6
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    25 g