Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Solfanilammide ≥98%

Solfanilammide ≥98%

Bottiglia di vetro, 100 g
Codice catalogo A13001.22
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Solfanilammide ≥98%
Codice catalogo A13001.22
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  63-74-1
Solfanilammide ≥98%
Solfanilammide ≥98%

Bottiglia di vetro, 100 g

Numero CAS:  63-74-1
Price
SFr. 63.40
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 63-74-1 Molecular Formula: C6H8N2O2S Formula Weight: 172.21 Melting Point: 163-168° Beilstein Reference: 511852 Merck Reference: 14,8925 MDL No.: MFCD00007939

Sinonimi:  4-Aminobenzenesulphonamide
  • Numero CAS:63-74-1
  • Formula:H₂NC₆H₄SO₂NH₂
  • Numero MDL:MFCD00007939
  • Molecular Weight:172.21 g/mol
  • IndexMerck:14,8925
  • Punto di ebollizione:401 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:163…168 °C
  • Densità:1,08
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-563-4
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    100 g

Specifiche