Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Solfanilammide ≥98%

Solfanilammide ≥98%

Glass bottle for solids, 2.500 g
Codice catalogo A13001.0E
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Solfanilammide ≥98%
Codice catalogo A13001.0E
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  63-74-1
Solfanilammide ≥98%
Solfanilammide ≥98%

Glass bottle for solids, 2.500 g

Numero CAS:  63-74-1
Price
SFr. 608.00
Log in per disponibilità
1 * 2.500 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 63-74-1 Molecular Formula: C6H8N2O2S Formula Weight: 172.21 Melting Point: 163-168° Beilstein Reference: 511852 Merck Reference: 14,8925 MDL No.: MFCD00007939

Sinonimi:  4-Aminobenzenesulphonamide
  • Numero CAS:63-74-1
  • Formula:H₂NC₆H₄SO₂NH₂
  • Numero MDL:MFCD00007939
  • Molecular Weight:172.21 g/mol
  • IndexMerck:14,8925
  • Punto di ebollizione:401 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:163…168 °C
  • Densità:1,08
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-563-4
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    2.500 g

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.