Orders LinkContactUsLinkComponent
Anisolo ≥99%
Anisolo ≥99%
Bottiglia di vetro, 500 g
Codice catalogo A12997.36
Infiammabile
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Anisolo ≥99%
Codice catalogo A12997.36
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  100-66-3
Anisolo ≥99%
Anisolo ≥99%
Bottiglia di vetro, 500 g
Numero CAS:  100-66-3
Price
SFr. 73.80
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 100-66-3 Molecular Formula: C7H8O Formula Weight: 108.14 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.5170 Odour: Ether-like Melting Point: -37° Boiling Point: 153-154° Beilstein Reference: 506892 Merck Reference: 14,669 UN No.: 2222 MDL No.: MFCD00008354
Sinonimi:  Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
  • Numero CAS:100-66-3
  • Formula:C₇H₈O
  • Numero MDL:MFCD00008354
  • Molecular Weight:108.14 g/mol
  • IndexMerck:14,669
  • Punto di ebollizione:153…154 °C
  • Punto di fusione:–37 °C
  • Densità:0,994
  • Punto di infiammabilità:43 °C (109 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:202-876-1
  • UN:2222
  • ADR:3,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    500 g
Specifiche