2,4-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Bottiglia di vetro, 500 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2,4-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Codice catalogo A12868.36
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 95-01-2
Vai a
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 95-01-2 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 134-138° Boiling Point: 220°/22mm Merck Reference: 14,8156 MDL No.: MFCD00011686
- Numero CAS:95-01-2
- Formula:C₇H₆O₃
- Numero MDL:MFCD00011686
- Molecular Weight:138.12 g/mol
- IndexMerck:14,8156
- Punto di ebollizione:220 °C (22 mmHg)
- Punto di fusione:134…138 °C
- Densità:1,448 g/cm³ (–93 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:202-383-1
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoALFAA12868.14_TDS_EN
Product specification
Organic Building Blocks and Intermediates
Application Notes
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:500 g