Orders LinkContactUsLinkComponent
2,4-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
2,4-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Bottiglia di vetro, 100 g
Codice catalogo A12868.22
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
2,4-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Codice catalogo A12868.22
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  95-01-2
2,4-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
2,4-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Bottiglia di vetro, 100 g
Numero CAS:  95-01-2
Price
SFr. 312.00
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 95-01-2 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 134-138° Boiling Point: 220°/22mm Merck Reference: 14,8156 MDL No.: MFCD00011686
  • Numero CAS:95-01-2
  • Formula:C₇H₆O₃
  • Numero MDL:MFCD00011686
  • Molecular Weight:138.12 g/mol
  • IndexMerck:14,8156
  • Punto di ebollizione:220 °C (22 mmHg)
  • Punto di fusione:134…138 °C
  • Densità:1,448 g/cm³ (–93 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:202-383-1
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    100 g
Specifiche