2,4-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Bottiglia di vetro, 25 g
Purity: 98% CAS No.: 95-01-2 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 134-138° Boiling Point: 220°/22mm Merck Reference: 14,8156 MDL No.: MFCD00011686
- :95-01-2
- :C₇H₆O₃
- :MFCD00011686
- :138.12 g/mol
- :14,8156
- :220 °C (22 mmHg)
- :134…138 °C
- :1,448 g/cm³ (–93 °C)
- :Ambiente
- :202-383-1
Documents
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 g