Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Galattosio ≥98%
D(+)-Galattosio ≥98%
Bottiglia di vetro, 50 g
Codice catalogo A12813.18
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
D(+)-Galattosio ≥98%
Codice catalogo A12813.18
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  59-23-4
D(+)-Galattosio ≥98%
D(+)-Galattosio ≥98%
Bottiglia di vetro, 50 g
Numero CAS:  59-23-4
Price
SFr. 65.60
Log in per disponibilità
1 * 50 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 59-23-4 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 164-168° Beilstein Reference: 1724619 Merck Reference: 14,4335 Optical Rotation: +80° (c=5 in water, 24h) MDL No.: MFCD00151230
Sinonimi:  D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
  • Numero CAS:59-23-4
  • Formula:C₆H₁₂O₆
  • Numero MDL:MFCD00151230
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • IndexMerck:14,4335
  • Punto di ebollizione:527 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:164…168 °C
  • Densità:1,50
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-416-4
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    50 g