Orders LinkContactUsLinkComponent
Etilendiammina 99%
Etilendiammina 99%
bottiglia in vetro, 500 mL
Codice catalogo A12132.AP
Salute
Corrosivo
Infiammabile
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Etilendiammina 99%
Codice catalogo A12132.AP
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  107-15-3
Etilendiammina 99%
Etilendiammina 99%
bottiglia in vetro, 500 mL
Numero CAS:  107-15-3
Price
SFr. 53.20
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 107-15-3 Molecular Formula: C2H8N2 Formula Weight: 60.10 Flash Point: 38°(100°F) Physical Form: Liquid Density: 0.899 Refractive Index: 1.4565 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Ammonia-like Melting Point: 8-11° Boiling Point: 117-118° Solubility: Soluble in water, alcohol. Slightly soluble in ether Beilstein Reference: 605263 Merck Reference: 14,3795 UN No.: 1604 MDL No.: MFCD00008204
Strongly basic amine useful as a building block in chemical synthesis
Sinonimi:  1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
  • Numero CAS:107-15-3
  • Formula:C₂H₈N₂
  • Numero MDL:MFCD00008204
  • Molecular Weight:60.1 g/mol
  • IndexMerck:14,3795
  • Punto di ebollizione:117…118 °C
  • Punto di fusione:8…11 °C
  • Densità:0,899
  • Punto di infiammabilità:38 °C (100 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:203-468-6
  • UN:1604
  • ADR:8,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    500 mL