Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Octadecanol ≥97%
1-Octadecanol ≥97%
Bottiglia di vetro, 2.500 g
Codice catalogo A12020.0E
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
1-Octadecanol ≥97%
Codice catalogo A12020.0E
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  112-92-5
1-Octadecanol ≥97%
1-Octadecanol ≥97%
Bottiglia di vetro, 2.500 g
Numero CAS:  112-92-5
Price
SFr. 183.00
Log in per disponibilità
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 112-92-5 Molecular Formula: CH3(CH2)17OH Formula Weight: 270.50 Flash Point: 174°(345°F) Physical Form: Flakes or pellets Melting Point: 56-60° Boiling Point: 210°/15mm Beilstein Reference: 1362907 Merck Reference: 14,8805 MDL No.: MFCD00002823
Sinonimi:  Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
  • Numero CAS:112-92-5
  • Formula:H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
  • Numero MDL:MFCD00002823
  • Molecular Weight:270.5 g/mol
  • IndexMerck:14,8805
  • Punto di ebollizione:210 °C (15 mmHg)
  • Punto di fusione:56…60 °C
  • Densità:0,805…0.815 g/cm³ (60 °C)
  • Punto di infiammabilità:174 °C (345 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:204-017-6
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    2.500 g