Orders LinkContactUsLinkComponent
Piridina ≥99% | Avantor
Piridina ≥99%
bottiglia in vetro, 500 mL
Codice catalogo A12005.AP
Infiammabile
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Piridina ≥99%
Codice catalogo A12005.AP
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  110-86-1
Piridina ≥99%
Piridina ≥99%
bottiglia in vetro, 500 mL
Numero CAS:  110-86-1
Price
103.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 110-86-1 Molecular Formula: C5H5N Formula Weight: 79.10 Flash Point: 20°(68°F) Physical Form: Liquid Density: 0.978 Refractive Index: 1.5100 Odour: Unpleasant Melting Point: -42° Boiling Point: 115° Solubility: Miscible with water, alcohol, ether, pet ether, oils Beilstein Reference: 103233 Merck Reference: 14,7970 UN No.: 1282 MDL No.: MFCD00011732
Sinonimi:  Azabenzene, Azine
  • Numero CAS:110-86-1
  • Formula:C₅H₅N
  • Numero MDL:MFCD00011732
  • Molecular Weight:79.1 g/mol
  • IndexMerck:14,7970
  • Punto di ebollizione:115 °C
  • Punto di fusione:–42 °C
  • Densità:0,978
  • Punto di infiammabilità:20 °C (68 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:203-809-9
  • UN:1282
  • ADR:3,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    500 mL
Specifiche