Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
2'-Bromoacetophenone ≥99%

2'-Bromoacetophenone ≥99%

Glass bottle for solids, 50 g
Codice catalogo A11982.18
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
2'-Bromoacetophenone ≥99%
Codice catalogo A11982.18
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  2142-69-0
2'-Bromoacetophenone ≥99%
2'-Bromoacetophenone ≥99%

Glass bottle for solids, 50 g

Numero CAS:  2142-69-0
Price
354.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 50 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 2142-69-0 Molecular Formula: C8H7BrO Formula Weight: 199.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5680 Boiling Point: 116-117°/12mm Beilstein Reference: 1931534 MDL No.: MFCD00000067

Sinonimi:  o-Bromoacetophenone
  • Numero CAS:2142-69-0
  • Formula:C₈H₇BrO
  • Numero MDL:MFCD00000067
  • Molecular Weight:199.05 g/mol
  • Punto di ebollizione:116…117 °C (12 mmHg)
  • Punto di fusione:0 °C
  • Densità:1,476
  • Punto di infiammabilità:>110 °C (230 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:218-398-1
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    50 g

Specifiche

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.