Orders LinkContactUsLinkComponent
Etanolammina ≥98%
Etanolammina ≥98%
Bottiglia di vetro, 2.500 g
Codice catalogo A11697.0E
Corrosivo
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Etanolammina ≥98%
Codice catalogo A11697.0E
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  141-43-5
Etanolammina ≥98%
Etanolammina ≥98%
Bottiglia di vetro, 2.500 g
Numero CAS:  141-43-5
Price
SFr. 143.00
Log in per disponibilità
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 141-43-5 Molecular Formula: C2H7NO Formula Weight: 61.08 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4540 Odour: Ammonia-like Melting Point: 10° Boiling Point: 169-170° Beilstein Reference: 505944 Merck Reference: 14,3727 UN No.: 2491 MDL No.: MFCD00008183
Sinonimi:  2-Aminoethanol, Monoethanolamine
  • Numero CAS:141-43-5
  • Formula:NH₂CH₂CH₂OH
  • Numero MDL:MFCD00008183
  • Molecular Weight:61.08 g/mol
  • IndexMerck:14,3727
  • Punto di ebollizione:169…170 °C
  • Punto di fusione:10 °C
  • Densità:1,012
  • Punto di infiammabilità:93 °C (199 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:205-483-3
  • UN:2491
  • ADR:8,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    2.500 g