D-(-)-Penicillamine 98%
Bottiglia di vetro, 25 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
D-(-)-Penicillamine 98%
N° de catalogue A11446.14
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 52-67-5
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 52-67-5 Molecular Formula: C5H11NO2S Formula Weight: 149.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Unpleasant pH: 4.5-5.5 Melting Point: 202-204° dec. Beilstein Reference: 1722375 Merck Reference: 14,7088 Optical Rotation: -63° (c=1 in 1N NaOH) MDL No.: MFCD00064302
Synonymes: H-D-Pen-OH, (S)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, Penicillamine
- Numéro CAS:52-67-5
- Formule:C₅H₁₁NO₂S
- Numéro MDL:MFCD00064302
- Poids moléculaire:149.2 g/mol
- Index Merck:14,7088
- Point de fusion:202…204 °C (dec.)
- EINECS:200-148-8
Documents
Spécifications
Spécifications
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 g
Spécifications