Orders LinkContactUsLinkComponent
Idrochinone ≥99%
Idrochinone ≥99%
Bottiglia di vetro, 250 g
Codice catalogo A11411.30
Corrosivo
Salute
Irritante
Ambiente
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Idrochinone ≥99%
Codice catalogo A11411.30
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  123-31-9
Idrochinone ≥99%
Idrochinone ≥99%
Bottiglia di vetro, 250 g
Numero CAS:  123-31-9
Price
73.80 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 250 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 123-31-9 Molecular Formula: C6H6O2 Formula Weight: 110.11 Flash Point: 165°(329°F) Odour: Odourless pH: 3.75 Melting Point: 170-172° Boiling Point: 285-287° Beilstein Reference: 605970 Merck Reference: 14,4808 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002339
Sinonimi:  1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
  • Numero CAS:123-31-9
  • Formula:C₆H₄(OH)₂
  • Numero MDL:MFCD00002339
  • Molecular Weight:110.11 g/mol
  • IndexMerck:14,4808
  • Punto di ebollizione:285…287 °C
  • Punto di fusione:170…172 °C
  • Densità:1,320
  • Punto di infiammabilità:165 °C (329 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:204-617-8
  • UN:3077
  • ADR:9,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    250 g