Orders LinkContactUsLinkComponent
2,6-Dichloropyridine ≥98%
2,6-Dichloropyridine ≥98%
Glass bottle for solids, 2.500 g
Codice catalogo A11364.0E
Tossico
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
2,6-Dichloropyridine ≥98%
Codice catalogo A11364.0E
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  2402-78-0
2,6-Dichloropyridine ≥98%
2,6-Dichloropyridine ≥98%
Glass bottle for solids, 2.500 g
Numero CAS:  2402-78-0
Price
SFr. 1’050.00
Log in per disponibilità
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 2402-78-0 Molecular Formula: C5H3Cl2N Formula Weight: 147.99 Odour: Unpleasant Melting Point: 84-88° Boiling Point: 211° Beilstein Reference: 108664 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006244
  • Numero CAS:2402-78-0
  • Formula:C₅H₃Cl₂N
  • Numero MDL:MFCD00006244
  • Molecular Weight:147.99 g/mol
  • Punto di ebollizione:211 °C
  • Punto di fusione:84…88 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:219-282-3
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    2.500 g