Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde ≥98% | Avantor

2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde ≥98%

Bottiglia di vetro, 10 g
Codice catalogo A11238.09
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde ≥98%
Codice catalogo A11238.09
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  830-79-5
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde ≥98%
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde ≥98%

Bottiglia di vetro, 10 g

Numero CAS:  830-79-5
Price
SFr. 113.00
Log in per disponibilità
1 * 10 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 830-79-5 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 119-123° Beilstein Reference: 1956051

  • Numero CAS:830-79-5
  • Formula:C₁₀H₁₂O₄
  • Numero MDL:MFCD00003313
  • Molecular Weight:196.2 g/mol
  • Punto di ebollizione:291 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:119…123 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:212-598-2
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    10 g

Specifiche