Orders LinkContactUsLinkComponent
Vanillina ≥99%
Vanillina ≥99%
Bottiglia di vetro, 500 g
Codice catalogo A11169.36
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Vanillina ≥99%
Codice catalogo A11169.36
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  121-33-5
Vanillina ≥99%
Vanillina ≥99%
Bottiglia di vetro, 500 g
Numero CAS:  121-33-5
Price
SFr. 215.00
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 121-33-5 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 153°(307°F) Physical Form: Crystalline powder Density: 1.06 Sensitivity: Air and Light Sensitive Appearance: White Melting Point: 81-83° Boiling Point: 170°/15mm Beilstein Reference: 472792 Merck Reference: 14,9932 MDL No.: MFCD00006942
Sinonimi:  4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
  • Numero CAS:121-33-5
  • Formula:C₈H₈O₃
  • Numero MDL:MFCD00006942
  • Molecular Weight:152.15 g/mol
  • IndexMerck:14,9932
  • Punto di ebollizione:170 °C (15 mmHg)
  • Punto di fusione:81…83 °C
  • Densità:1,06
  • Punto di infiammabilità:153 °C (307 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:204-465-2
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    500 g