Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Veratraldehyde ≥99% | Avantor

Veratraldehyde ≥99%

Bottiglia di vetro, 2.500 g
Codice catalogo A11110.0E
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Veratraldehyde ≥99%
Codice catalogo A11110.0E
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  120-14-9
Veratraldehyde ≥99%
Veratraldehyde ≥99%

Bottiglia di vetro, 2.500 g

Numero CAS:  120-14-9
Price
SFr. 701.00
Log in per disponibilità
1 * 2.500 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 120-14-9 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 112°(233°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 281° Beilstein Reference: 473899 Merck Reference: 14,9951 MDL No.: MFCD00003363

Sinonimi:  3,4-Dimethoxybenzaldehyde
  • Numero CAS:120-14-9
  • Formula:C₉H₁₀O₃
  • Numero MDL:MFCD00003363
  • Molecular Weight:166.18 g/mol
  • IndexMerck:14,9951
  • Punto di ebollizione:281 °C
  • Punto di fusione:42…46 °C
  • Punto di infiammabilità:112 °C (233 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:204-373-2
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    2.500 g

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.