Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Mannosio ≥99%
D(+)-Mannosio ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
Codice catalogo A10842.36
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
D(+)-Mannosio ≥99%
Codice catalogo A10842.36
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  3458-28-4
D(+)-Mannosio ≥99%
D(+)-Mannosio ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
Numero CAS:  3458-28-4
Price
SFr. 1’070.00
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 3458-28-4 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 127-133° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 1564373 Merck Reference: 14,5747 Optical Rotation: +13.8° (c=10 in water, 24h) MDL No.: MFCD00064122
Sinonimi:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • Numero CAS:3458-28-4
  • Formula:C₆H₁₂O₆
  • Numero MDL:MFCD00064122
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • IndexMerck:14,5747
  • Punto di ebollizione:376 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:127…133 °C
  • Densità:1,54
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:222-392-4
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    500 g
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..