Orders LinkContactUsLinkComponent
EDTA 99%
EDTA 99%
Bottiglia di vetro, 5.000 g
Codice catalogo A10713.0I
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
EDTA 99%
Codice catalogo A10713.0I
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  60-00-4
EDTA 99%
EDTA 99%
Bottiglia di vetro, 5.000 g
Numero CAS:  60-00-4
Price
SFr. 497.00
Log in per disponibilità
1 * 5.000 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 60-00-4 Molecular Formula: C10H16N2O8 Formula Weight: 292.24 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 1716295 Merck Reference: 14,3517 MDL No.: MFCD00003541
Sinonimi:  Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
  • Numero CAS:60-00-4
  • Formula:C₁₀H₁₆N₂O₈
  • Numero MDL:MFCD00003541
  • Molecular Weight:292.25 g/mol
  • IndexMerck:14,3517
  • Punto di ebollizione:614 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:∼ 245 °C (dec.)
  • Densità:0,86 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:>100 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-449-4
  • REACH:01-2119486399-18
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    5.000 g