Orders LinkContactUsLinkComponent
Nitrobenzene ≥99%
Nitrobenzene ≥99%
Bottiglia di vetro, 2.500 g
Codice catalogo A10585.0E
Tossico
Salute
Ambiente
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Nitrobenzene ≥99%
Codice catalogo A10585.0E
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  98-95-3
Nitrobenzene ≥99%
Nitrobenzene ≥99%
Bottiglia di vetro, 2.500 g
Numero CAS:  98-95-3
Price
SFr. 128.00
Log in per disponibilità
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 98-95-3 Molecular Formula: C6H5NO2 Formula Weight: 123.11 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5520 Melting Point: 5-6° Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 507540 Merck Reference: 14,6588 UN No.: 1662 MDL No.: MFCD00007043
  • Numero CAS:98-95-3
  • Formula:C₆H₅NO₂
  • Numero MDL:MFCD00007043
  • Molecular Weight:123.11 g/mol
  • IndexMerck:14,6588
  • Punto di ebollizione:210…212 °C
  • Punto di fusione:5…6 °C
  • Densità:1,196
  • Punto di infiammabilità:87 °C (188 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:202-716-0
  • UN:1662
  • ADR:6.1,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    2.500 g