Caffeina ≥99%
Bottiglia di vetro, 100 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Caffeina ≥99%
Codice catalogo A10431.22
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 58-08-2
Vai a
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 58-08-2 Molecular Formula: C8H10N4O2 Formula Weight: 194.19 Physical Form: Powder Density: 1.230 Appearance: White Melting Point: 234-236° Solubility: Soluble in pyrrole, THF-H2O mixture, ethyl acetate Beilstein Reference: 17705 Merck Reference: 14,1636 UN No.: 1544 MDL No.: MFCD00005758
Has inhibitory action against lung and colon tumorigenses, and virus induction
Sinonimi: 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
- Numero CAS:58-08-2
- Formula:C₈H₁₀N₄O₂
- Numero MDL:MFCD00005758
- Molecular Weight:194.19 g/mol
- IndexMerck:14,1636
- Punto di fusione:234…236 °C
- Densità:1,230
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-362-1
- UN:1544
- ADR:6.1,III
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoALFAA10431.0B_TDS_EN
Product specification
Organic Building Blocks and Intermediates
Application Notes
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g